Merck
236799
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 635), 60-100 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
product name
シリカゲル, high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
グレード
high-purity grade (Davisil Grade 635)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder or granules
メーカー/製品名
Davisil®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
480 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
150-250 μm
60-100 mesh
ポアサイズ
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカゲルは、コロイド状シリカの硬い3Dネットワークです。 チーグラー・ナッタ触媒の活性チタン(III)中心の担体としてみ使用されています。シリカゲルにより、粒子サイズ分布が狭くかさ密度の高い均一なポリマー粒子が形成される制御された断片化が可能になります。 シリカゲルは以下のように分類されます:
A. アクアゲル - 孔に水が充填されています
b. キセロゲル - 蒸発プロセスにより孔の中の水相が除去されます
C. エアロゲル - 超臨界抽出により溶媒が除去されます
アプリケーション
シリカゲルは、MCM-41タイプのメソポーラス吸着剤の比較に使用されました。
法的情報
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236799-VAR:
236799-1KG:4548173932118
236799-BULK:
236799-100G:4548173932101
236799-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
シリカゲル 40-75 μm particle size
Supelco
80442
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
シリカゲル
シリカゲル for column chromatography, 60
Supelco
89943
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
シリカゲル
Joonwoo Park et al.
The American journal of Chinese medicine, 48(8), 1841-1858 (2020-12-11)
Bisphenol A (BPA), which is known to be an endocrine-disrupting chemical (EDC), is associated not only with estrogen activity and reproductive toxicity but also with a variety of metabolic disorders. BPA affects glucose tolerance, cholesterol biosynthesis, and fatty acid synthesis.
Eilhann E Kwon et al.
Environmental research, 183, 109199-109199 (2020-02-07)
In this study, it is introduced a sustainable synthetic route of alkyl esters, considered value-added industrial chemicals and fuels, from volatile fatty acids (VFAs) that can potentially be generated from organic waste. In the presence of a porous carbon material
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)