Merck
13767
Supelco
オレンジシリカゲル
with moisture indicator free of heavy metals
別名:
シリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
品質
with moisture indicator free of heavy metals
品質水準
不純物
≤0.025% soluble in chloroform
損失
≤2% loss on drying, 150 °C, 3 h
粒径
2-5 mm
キャパシティ
≥25 % absorption capacity (water)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オレンジシリカゲル(乾燥パールオレンジ)は、一般的に乾燥剤として用いられています。
アプリケーション
オレンジシリカゲル(乾燥パールオレンジ)は以下の研究において長期間保存するための条件を提供するのに使用できるでしょう:
  • セルマイクロアレイ上の固相リバーストランスフェクション中のゲル乾燥ボックスのマルチウェルプレート
  • 小型干渉(siRNA)アレイ上の細胞のリバーストランスフェクションのロバストプロトコル
トランスフェクションアレイのスポッティング溶液を構成するために用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13767-50KG-R:
13767-1KG:
13767-1KG-R:4548173921655
13767-6X2.5KG-R:
13767-6X1KG-R:
13767-500G-R:4548173921679
13767-4X2.5KG-R:
13767-6X500G-R:
13767-2.5KG-R:4548173921662
13767-VAR-R:
13767-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
シリカゲル granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.01907
シリカゲル
シリカゲル granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
シリカゲル
シリカゲル packet of 5 g desiccant
Supelco
S8394
シリカゲル
Qingyu Zhang et al.
Brain, behavior, and immunity, 88, 471-481 (2020-04-14)
Increased kynurenine (Kyn) metabolized from tryptophan (Try) is a biomarker in the immune dysfunction of depression. However, the mechanism by which Kyn change promotes depression is poorly defined. Astrocytes are involved in the neuroinflammation of depression. Among the numerous inflammatory
Holger Erfle et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 785, 277-287 (2011-09-09)
Endocytosis is one of the most essential cellular processes, which enables cells to internalise diverse -material. It is crucial for regulation of receptor activity and signalling, cell polarisation, attachment and motility, and a great number of other cellular functions. A
Holger Erfle et al.
Journal of biomolecular screening, 13(7), 575-580 (2008-07-05)
Solid-phase reverse transfection on cell microarrays is a high-throughput method for the parallel transfection of mammalian cells. However, the cells transfected in this way have been restricted so far to microscopy-based analyses. Analysis methods such as reverse transcriptase-polymerase chain reaction
Ren-Wei Du et al.
Experimental brain research, 238(11), 2549-2556 (2020-09-02)
Emerging evidence indicates that NLRP3 inflammasome-induced inflammation plays a crucial role in the pathogenesis of depression. Thus, inhibition of NLRP3 inflammasome activation may offer a therapeutic benefit in the treatment of depression. Metformin has been shown to have potential anti-inflammatory
Miaomiao Jia et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 20(11), 886-895 (2017-10-11)
Leonurine is an active alkaloid that is extracted from Traditional Chinese Medicine Herba leonuri. Emerging evidence indicates that leonurine produces neuroprotective effects in ischemic stroke, Parkinson's disease, and Alzheimer's disease. However, the effect of leonurine in neuropsychiatric disorders, especially in