Merck
68264
Sigma-Aldrich
α-ヒドロキシイソブチロニトリルβ-D-グルコピラノシド
≥97% (HPLC)
別名:
α-ヒドロキシイソブチロニトリルβ-Dグルコース, 2-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-2-メチルプロピオニトリル, リナマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO6
CAS番号:
分子量:
247.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D -26.5±2.0°, c = 1 in H2O
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
InChI Key
QLTCHMYAEJEXBT-ZEBDFXRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リナマリンはシアン化グルコース基質であり、β-グルコシダーゼ、リナマラーゼとともに使用され、抗がん戦略としてin vivoでシアン化物を産生します。
生物化学的/生理学的作用
リナマリンはキャッサバ、ライマメ、亜麻などの植物の葉や根で検出されるシアン化グルコシドです。ヒト腸内で酵素および腸管内菌叢に曝露されると、リナマリンおよびそのメチル化関連ロタウストラリンは毒性化学物質であるシアン化水素に分解する可能性があります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
68264-VAR:
68264-BULK:
68264-50MG:4548173302850
文書ライブラリにアクセスする
Christine Männel-Croisé et al.
Analytical chemistry, 81(22), 9493-9498 (2009-10-22)
Corrin-based chemosensors allow the rapid and selective colorimetric detection of endogenous biological cyanide. The color change from orange to violet can be easily observed with the "naked eye" (Deltalambda(max) = 51 nm). The methodology works directly in the biological matrix
Christopher Avwoghokoghene Idibie et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 30(4), 261-269 (2007-06-15)
Cassava (Manihot esculenta Crantz) is a known source of linamarin, but difficulties associated with its isolation have prevented it from being exploited as a major source. A batch adsorption process using activated carbon proved successful in its isolation, with ultrafiltration
Eduardo Rivadeneyra-Domínguez et al.
Toxins, 12(11) (2020-11-14)
Cassava (Manihot esculenta Crantz) is a plant that contains neurotoxins such as linamarin and lotaustraline. Its long-term consumption is associated with neuronal damage and contributes to the development of motor impairment in humans and rats. We investigated the effects of
Bala Nambisan
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(3), 690-693 (2010-11-16)
Toxicity of cassava arises due to the presence of the cyanoglucosides linamarin and lotaustralin which are hydrolysed by endogenous enzyme linamarase to acetonecyanohydrin (ACN) and cyanide (CN) which are toxic. Major research efforts to eliminate/reduce cyanoglucosides have focused on (i)
Karin Forslund et al.
Plant physiology, 135(1), 71-84 (2004-05-04)
Lotus japonicus was shown to contain the two nitrile glucosides rhodiocyanoside A and rhodiocyanoside D as well as the cyanogenic glucosides linamarin and lotaustralin. The content of cyanogenic and nitrile glucosides in L. japonicus depends on plant developmental stage and