安全性情報
49291
Sigma-Aldrich
グルコシダーゼ from Aspergillus niger
powder, ≥750 U/g
別名:
セロビアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥750 U/g
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
グルコシダーゼは、マルトース、マルトトリオース、およびマルトテトラオースを担体として選好した#945;-1,4結合の加水分解を触媒します。デキストリンやデンプンなどの大きな多糖類との反応性も説明されています。
グルコシダーゼは、マルトース、マルトトリオース、マルトテトラオースの基質選択を行い、α-1,4結合の加水分解を触媒します。デキストリン、デンプンなどの高分子多糖類との反応性についても報告されています。
単位の定義
1 unitは、pH 4.0、37°C、1分間で、1 μmolのp-ニトロフェニル-β-D-グルコピラノシドを加水分解する酵素量に相当し、α-およびβ-グルコシダーゼを含むことがあります。
その他情報
特性, ペ-パ-ミル廃棄繊維からのエタノ-ルの製造
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49291-VAR:
49291-BULK:
49291-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Action of α-D-glucosidase from Aspergillus niger towards dextrin and starch
M. Ota et al
Carbohydrate Polymers, 78, 287-291 (2009)
Substrate specificity and subsite affinities of crystalline α-glucosidase from Aspergillus niger
A. Kita et al
Agricultural and Biological Chemistry, 55, 2327-2335 (1991)
T Watanabe et al.
European journal of biochemistry, 209(2), 651-659 (1992-10-15)
Beta-glucosidase was purified from a crude cellulase preparation from Aspergillus niger by affinity chromatography on a methacrylamide-N-methylene-bis-methacrylamide copolymer bearing cellobiamine. The purified enzyme was a dimer with an isoelectric point of 4.0. The molecular mass of the enzyme was estimated
Chunmei Wu et al.
Carbohydrate polymers, 250, 116985-116985 (2020-10-15)
In this study, citric acid (CA) esterified canna starch was firstly synthesized with the aid of vacuum, microwave and infrared radiation treatment. The changes in structural, physicochemical properties and in vitro digestibility of the modified starch were then investigated. The
Xiaohong Lan et al.
Food chemistry, 188, 632-640 (2015-06-05)
Starches from five underutilized tubers (canna, potato, Chinese yam, water chestnut, and taro) were extracted to investigate quantitative structure-property relationships (QSPR) in each starch using a combination of X-ray diffraction (XRD) and small-angle X-ray scattering (SAXS). Structural parameters of the