Merck
C5424
Sigma-Aldrich
コンズリトールBエポキシド
powder, ≥95% (TLC)
別名:
1,2-アンヒドロ-myo-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
コンズリトールBエポキシド,
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1C(O)C(O)C2OC2C1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H
InChI Key
ZHMWOVGZCINIHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コンズリトールBエポキシド(CBE)は、1-L-1,2-アンヒドロ-myo-イノシトールと1-D-1,2-アンヒドロ-myo-イノシトールの混合物です。
アプリケーション
コンズリトールBエポキシドは、β-グルコシダーゼ活性アッセイにおいて、酸β-グルコシダーゼ(GBA1)活性と非リソソームβ-グルコシダーゼ(GBA2)活性を区別するために、GBA1の阻害剤として使用されています。また、選択的グルコセレブロシダーゼ(GCアーゼ)阻害剤としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
β-グルコシダ-ゼインヒビタ-
コンズリトールBエポキシド(CBE)は、スクラーゼーイソマルターゼを不可逆的に不活性化できます。ゴーシェ病(GD)およびパーキンソン病(PD)の研究に用いる細胞モデルおよび動物モデルを生成するために使用できます。′
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5424-25MG:
C5424-5MG:
C5424-BULK:
C5424-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neuronal Soma-Derived Degradative Lysosomes Are Continuously Delivered to Distal Axons to Maintain Local Degradation Capacity
Farfel-BT, et al.
Cell Reports, 28(1), 51-64 (2019)
Stereospecific ring opening of conduritol-B-epoxide by an active site aspartate residue of sucrase-isomaltase
Braun H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 483(1), 135-140 (1977)
In vivo inactivation of glycosidases by conduritol B epoxide and cyclophellitol as revealed by activity-based protein profiling
Kuo CL, et al.
FEBS Journal, 286(3), 584-600 (2019)
Identification of a feedback loop involving beta-glucosidase 2 and its product sphingosine sheds light on the molecular mechanisms in Gaucher disease
Schonauer S, et al.
Test, 292(15), 6177-6189 (2017)
S C Datta et al.
Biochemical and biophysical research communications, 152(1), 155-160 (1988-04-15)
A model of the human genetic disorder, Gaucher disease, can be rapidly generated in mice by the injection of emulsified glucosylceramide and an inhibitor of the lipid's hydrolase, conduritol B epoxide. The liver grows rapidly as it absorbs the load