Merck
MAK123
Sigma-Aldrich
α-グルコシダーゼ活性アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
α-グルコシダーゼテストキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GAA(2548)
mouse ... GAA(14387)
rat ... GAA(367562)
詳細
α-グルコシダーゼは、末端の非還元a(1→4)結合D-グルコース残基に作用してD-グルコースを放出することにより炭水化物を加水分解します。α-グルコシダーゼの欠損は、ポンペ病と糖尿病に関係しています。
アプリケーション
α-グルコシダーゼ活性アッセイキットは、α-グルコシダーゼの活性を測定するために使用されています。
特徴および利点
ハイスループットハンドリングシステムと互換性があります。
適合性
生体試料中のα-グルコシダーゼ活性の検出に適しています。
原理
このアッセイでは、α-グルコシダーゼ活性は、α-グルコシダーゼがp-ニトロフェニル-α-D-グルコピラノシドを加水分解する反応により測定され、存在するα-グルコシダーゼ活性に比例して発色物質(405 nm)生成物が生成します。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atta-ur-Rahman.
Studies in Natural Products Chemistry, Volume 37 (2017)
Inhibitory effect of rhubarb on intestinal a-glucosidase activity in type 1 diabetic rats.
Hou K J, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 16(6), 1293-1297 (2017)
Epigallocatechin gallate affects glucose metabolism and increases fitness and lifespan in Drosophila melanogaster.
Wagner A E, et al.
Oncotarget, 6(31), 30568-30568 (2015)
Youngse Oh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(2) (2021-01-16)
Catalpa pod has been used in traditional medicine for the treatment of diabetes mellitus in South America. Studies on the constituents of Catalpa species have shown that it is rich in iridoids. In the present study, three previously undescribed compounds
Structure of human lysosomal acid a-glucosidase?a guide for the treatment of Pompe disease.
Veronique R Z, et al.
Nature Communications, 8(1), 1111-1111 (2017)