安全性情報
487506
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
≥98% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
別名:
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO8
CAS番号:
分子量:
301.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside, Chromogenic substrate for α-glucosidase.
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤0.3% p-nitrophenol
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
詳細
Chromogenic substrate for α-glucosidase.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Berthelot, K., and Delmotte, F.M. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 2907.
Wimmer, B., et al. 1997. Biochem. J. 328, 581.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
487506-GM:
487506-1GM:
487506-5GM:
試験成績書(COA)