Merck
10354074001
Roche
クエン酸リアーゼ(CL)
from Klebsiella pneumoniae (Aerobacter aerogenes)
別名:
クエン酸リアーゼ(CL)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bacterial (Klebsiella pneumoniae)
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
≥0.25 U/mg (At 25 °C with citrate as the substrate.)
包装
pkg of 120 U
メーカー/製品名
Roche
テクニック
activity assay: suitable
light cream
最適pH
8.0-9.0
溶解性
water: soluble
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
ICDH <0.05% (NAD as coenzyme)
NADH oxidase <0.05%
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
クエン酸リアーゼは、クエン酸からオキサロ酢酸と酢酸への可逆的アルドール開裂の触媒に役立つ基質誘導酵素であると考えられています。この酵素はクエン酸の嫌気的異化に適応します。
アプリケーション
マイクロタイタープレートを用いるクエン酸濃度測定のための酵素アッセイで使用されました。
品質
汚染物質: ICDH(NAD特異的)および「NADHオキシダーゼ」各<0.05%
物理的形状
BSA、スクロース、MgSO4、およびEDTAにより安定化された凍結乾燥物。注記:2回蒸留水の溶液はpH値が約7.0です。酵素は再凍結乾燥できます。
調製ノート
活性化因子:Mg2+(Km = 3.0 mM、pH 7.4、25 °C)、その他の二価金属イオン(Mn2+、Fe2+、Zn2+
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Agata M Pudlik et al.
Journal of bacteriology, 193(3), 706-714 (2010-12-01)
Carbohydrate/citrate cometabolism in Lactococcus lactis results in the formation of the flavor compound acetoin. Resting cells of strain IL1403(pFL3) rapidly consumed citrate while producing acetoin when substoichiometric concentrations of glucose or l-lactate were present. A proton motive force was generated