Merck
76485
Sigma-Aldrich
Malate Dehydrogenase (carboxylating)
≥4.0 U/mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
比活性
≥4.0 U/mg
保管温度
−20°C
単位の定義
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol NADP per minute at pH 7.0 and 30°C
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
76485-50MG:
76485-VAR:
76485-10MG:
76485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1