Merck
1.06794
Supelco
3-Nitrophenol
pH indicator
別名:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
209-073-5
NACRES:
NA.21
製品名
3-Nitrophenol, indicator
品質水準
アッセイ
≥98% (DSC (differential scanning calorimetry))
フォーム
solid
自己発火温度
400 °C
有効性
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
insoluble 13.5 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
640 kg/m3
λmax
329-333 nm (buffer pH 6.6)
389-393 nm (buffer pH 11.0)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 98 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 94 - 98 °C
Transition range: pH 6.6 - pH 8.6colourless - yellow
Absorption maximum λmax. (buffer pH 6.6): 329 - 333 nm
Absorption maximum λmax. (buffer pH 11.0): 389 - 393 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.05 g/l; buffer pH 6.6): 130 - 150
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.05 g/l; buffer pH 11.0): 100 - 120
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3