アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
90-93 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI Key
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3