Merck
695041
Sigma-Aldrich
硝酸
ACS reagent, ≥90.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
6.6 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
詳細
dilution test passes test
アッセイ
≥90.0%
形状
liquid
強熱残分
≤0.002%
colorless to yellow
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
dissolved oxides: ≤0.1% (as N2O3)
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.3 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸は一般に、有機分子ニトロ化および酸化のための基準試薬として使用されます。また、本化合物は酸化変換を行うための有機合成の強力な酸化剤として使用されます。また、硝酸はポリウレタンやポリアミド製造の中間体の作成にも用いられています。
アプリケーション
硝酸は、以下の用途に使用されています:
  • 硫酸との併用で、カルボン酸をCNT(カーボンナノチューブ)にグラフトしてCNT-COOHを生成するための酸化剤として。
  • 溶液のpHを7に調整するための燃焼法。マグネタイト-ヘマタイト混合ナノ粒子の調製におけるステップの一つです。
  • 硫酸との併用で、7-ヒドロキシ-4-メチルクマリンから8-ニトロ-7-ヒドロキシ-4-メチルクマリンおよび6-ニトロ-7-ヒドロキシ-4-メチルクマリンを合成するためのニトロ化剤として。
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第6類:酸化性液体
硝酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695041-25ML:4548173298665
695041-25ML-PW:
695041-2.5L:
695041-500ML:4548173298672
695041-500ML-PW:
695041-BULK:
695041-2.5L-PW:
695041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lauren E Kremer et al.
Journal of inorganic biochemistry, 147, 227-234 (2015-05-11)
Uncontrolled reactions in biological media are a main obstacle for clinical translation of V-based anti-diabetic or anti-cancer pro-drugs. We investigated the use of controlled-release pharmaceutical formulations to ameliorate this issue with a series of V(V) and (IV) complexes of anionic
Alyson M Baergen et al.
Environmental science & technology, 47(2), 815-820 (2012-12-15)
The fate of NO(x) (=NO + NO(2)) is important to understand because NO(x) is a significant player in air quality determination through its role in O(3) formation. Here we show that renoxification of the urban atmosphere may occur through the
Peng Lei et al.
Molecular neurodegeneration, 9, 29-29 (2014-08-16)
We recently reported that Parkinsonian and dementia phenotypes emerge between 7-12 months of age in tau-/- mice on a Bl6/129sv mixed background. These observations were partially replicated by another group using pure Bl6 background tau-/- mice, but notably they did
Klara Midander et al.
Contact dermatitis, 70(6), 361-368 (2014-03-13)
Many daily contacts with metallic items are short and repetitive, and result in metal release; material, sweat, friction and wear may all be important. To study cobalt release and skin deposition as a result of many short and repetitive contacts
Marie-Pierre Isaure et al.
Journal of experimental botany, 66(11), 3201-3214 (2015-04-16)
Arabidopsis halleri is a model plant for Zn and Cd hyperaccumulation. The objective of this study was to determine the relationship between the chemical forms of Cd, its distribution in leaves, and Cd accumulation and tolerance. An interspecific cross was