Merck
1.00630
Supelco
Nitric acid solution
c(HNO) = 10 mol/l (10 N) for acidification
別名:
Nitric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
硝酸 溶液, c(HNO) = 10 mol/l (10 N)
蒸気圧
9.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
Titripur®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
10 M
テクニック
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Structural, Electrical, and Optical Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes Synthesized through Floating Catalyst Chemical Vapor Deposition.: This study explores the production and analysis of single-walled carbon nanotubes using nitric acid in the synthesis process, highlighting advancements in nanotechnology and material science (Dolafi Rezaee et al., 2024).
  • Separation of gold from irradiated actinide material utilizing a 2-thenoyltrifluoroacetone extraction resin.: This paper discusses the utilization of nitric acid in the separation of gold from actinide materials, demonstrating a significant application in the field of analytical chemistry (Warzecha et al., 2024).
  • Production and separation of (7)Be for use in an ion source.: This article covers the production and separation techniques involving nitric acid, contributing to developments in radiochemistry and isotopic applications (Satija et al., 2024).
  • Optimal production and purification of n.c.a.(143)Pr as a promising palliative agent for the treatment of metastatic bone pain.: While focusing on medical applications, this study uses nitric acid in the synthesis and purification process, highlighting its versatility across different fields (Shirvani-Arani et al., 2024).
法的情報
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硝酸 溶液 Suprapur&#174;
Supelco
1.00441
硝酸 溶液
硝酸 溶液 for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01799
硝酸 溶液