Merck
1.01518
Supelco
Nitric acid
60%, Ultrapur
別名:
Nitric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
硝酸 溶液, Ultrapur
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
アッセイ
60%
形状
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
密度
1.37 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.01518-1L-BULK:
1.01518-250ML:
1015180000:
1015180250:
1015181000:
1.01518-1L:
1.01518-500ML:
1.01518-500ML-BULK:
1.01518-250ML-BULK:
1015180500:
1.01518.1000DISC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硝酸 puriss. p.a., 65.0-67.0%
Sigma-Aldrich
84378
硝酸
硝酸 puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, &#8805;65%
Sigma-Aldrich
30709
硝酸
資料
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.