Merck
197424
Sigma-Aldrich
メチルシクロヘキサンカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CO2CH3
CAS番号:
分子量:
142.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルシクロヘキサンカルボキシレートは、化学合成研究で使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
197424-BULK:
197424-10G:
197424-50G:
197424-10KG:
197424-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1