Merck
360589
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.0%, ACS reagent, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.0%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
65-67 °C (lit.)
蒸気圧:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品名
テトラヒドロフラン, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
200-400 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.03%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラヒドロフラン(THF)は、複素環化合物(環状エーテル)です。無色で粘度が低く、さまざまな溶媒に良好な溶解性を示します。有機合成の溶媒として広く使用されており、有機金属化合物およびグリニヤール試薬との反応でよく使用されます。長期間保管すると有機過酸化物が形成されるため、THFは通常、 ブチルヒドロキシトルエン(BHT)を添加して安定化させます。BHTは、過酸化物形成に必要なフリーラジカルを除去します。
アプリケーション
テトラヒドロフラン(THF)は、以下の処理で溶媒として使用されます:
  • 有機合成
a) グリニヤール
b) 有機金属化合物
c) レフォルマトスキー
d) リチウム化
e) ヒドリド還元
f) 金属触媒カップリング(ヘック、スティレ、鈴木)
g) ルイス酸媒介性反応
  • 結晶化
  • 重合Ex.p-アセトキシスチレンのRAFT(可逆的付加-フラグメンテーション連鎖移動)重合
  • コーティング
  • 配位化合物を生成するためのOドナーリガンドとして
  • 高速液体クロマトグラフィーの移動相溶媒として
特徴および利点
ACS溶媒は、米国化学会(ACS)の高い基準に適合しているか上回っており、個々の化合物に専用の試験規格があります。米国化学会によれば、ACS試薬グレードは、ほとんどの化学分析や反応に使用するために十分な純度を有する物質であることを意味しています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360589-6X500ML:4548173139777
360589-18L:4548173262031
360589-2L:4548173139739
360589-200L:4548173332659
360589-VAR:
360589-4X4L:4548173139753
360589-6X1L:4548173262055
360589-20L:4548173139722
360589-2.5L:4548173317847
360589-500ML:4548173139760
360589-BULK:
360589-1L:4548173139715
360589-4L:4548173139746
360589-200L-PW:
360589-4X2L:4548173262048
360589-400L-KL:
360589-10L:4548173139708
360589-18L-CS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mg2Si nanoparticle synthesis for high pressure hydrogenation.
Chaudhary AL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(2), 1240-1247 (2014)
Synthesis of NiO/TiO2 using amphiphilic diblock copolymer brushes (PMMA-b-PAA) by reversible addition fragmentation chain-transfer poltmerization.
Hojjati B and Charpentier PA.
Polymer Reviews, 50(2), 418-418 (2009)
Practical Synthesis of Di-tert-Butyl-Phosphinoferrocene.
Busacca CA, et al.
Organic Syntheses, 90, 316-326 (2013)
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
Crispin Lichtenberg et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15797-15805 (2015-09-17)
The reactivity of the all-ferrous FeN heterocubane [Fe4 (Ntrop)4 ] (1) with i) Brønsted acids, ii) σ-donors, iii) σ-donors/π-acceptors, and iv) one-electron oxidants has been investigated (trop = 5H-dibenzo[a,d]cyclo-hepten-5-yl). 1 showed self-re-assembling after reactions with i) and proved surprisingly inert in reactions with ii)