Merck
D209317
Sigma-Aldrich
ジフェニルメタン
99%
別名:
ベンジルベンゼン, メチレンジベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CH2
CAS番号:
分子量:
168.23
Beilstein:
1904982
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.79 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
905 °F
屈折率
n20/D 1.577 (lit.)
bp
264 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI Key
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフェニルメタンは、エラスターゼ阻害剤の合成における重要な構成要素として使用される芳香族化合物です。
アプリケーション
  • ジフェニルメタンは、凝集誘導放出(AIE)のためのルミノゲンの合成に広く使用されています。
  • これは、重合開始剤であるジフェニルメチルカリウム(DPMK)の調製に使用されます。
  • また、これはデンドリマー多環芳香族炭化水素(PAH)、ヘキサキス[4-(1,1,2-トリフェニルエテニル)フェニル]ベンゼンの合成における前駆体の1つです。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
266.0 °F
引火点(℃)
130 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D209317-500ML:
D209317-BULK:
D209317-500G:
D209317-VAR:
D209317-1KG:
D209317-2.5L:
D209317-1L:
D209317-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The theoretical conformational analysis of some bridged aromatic compounds: diphenyl ether, diphenylmethane, benzophenone and diphenyl sulphide
VA Zubkov et al.
Journal of Molecular Structure, 27, 139-149 (1975)
Synthesis and surface properties of amphiphilic star-shaped and dendrimer-like copolymers based on polystyrene core and poly (ethylene oxide) corona.
Francis R, et al.
Macromolecules, 36(22), 8253-8259 (2003)
Hopping of a single hole in hexakis [4-(1, 1, 2-triphenyl-ethenyl) phenyl] benzene cation radical through the hexaphenylbenzene propeller.
Rathore R, et al.
Organic Letters, 6(11), 1689-1692 (2004)
Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics.
Shi H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 17972-17981 (2012)
Synthesis of functionalized aromatic oligomers from a versatile diphenylmethane template
JG Bruno et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 5174-5190 (1997)