Merck
522651
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
anhydrous, 99%
別名:
テトラリン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1446407
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99%
bp:
207 °C (lit.)
蒸気圧:
0.18 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.55 (vs air)
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
不純物
<0.005% water
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI Key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン(テトラリン)は二環式炭化水素であり、石油とコールタールの成分です。石炭の液化に使用され、塗料およびワックスのテレビン油代替物として使用されます。Corynebacterium sp. C125株、および熱分解によるテトラリンの分解が報告されています。ある研究では、活性炭担持モリブデンカーバイド存在下でのナフタレンのテトラリンへの変換が報告されています。白金担持活性炭存在下でのマイクロ波加熱によるテトラリンの脱水素が研究されています。
アプリケーション
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレンは、フラーレン合成の原料として使用できます。
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522651-1L:
522651-VAR:
522651-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyunjoong Chung et al.
Nature communications, 9(1), 278-278 (2018-01-20)
Martensitic transition is a solid-state phase transition involving cooperative movement of atoms, mostly studied in metallurgy. The main characteristics are low transition barrier, ultrafast kinetics, and structural reversibility. They are rarely observed in molecular crystals, and hence the origin and
Experimental and kinetic modeling study of tetralin pyrolysis at low pressure.
Li Y, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 1739-1748 (2013)
Activated carbon supported molybdenum carbides as cheap and highly efficient catalyst in the selective hydrogenation of naphthalene to tetralin.
Pang M, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1272-1276 (2012)
Fullerene production in sooting flames from 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene.
Alford JM, et al.
Carbon, 46(12), 1623-1625 (2008)
Hydrogen production from tetralin over microwave-accelerated Pt-supported activated carbon.
Suttisawat Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(12), 6179-6183 (2010)