Merck
294772
Sigma-Aldrich
デカヒドロナフタレン、cis+trans混合物
anhydrous, ≥99%
別名:
Decalin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18
CAS番号:
分子量:
138.25
Beilstein:
878165
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
bp:
189-191 °C (lit.)
蒸気圧:
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.76 (vs air)
蒸気圧
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
482 °F
expl. lim.
0.7-4.9 %, 100 °F
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI Key
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デカヒドロナフタレン(シスおよびトランスの混合物)は、Pd-Al/バイオモルフの炭素触媒存在下での、シクロヘキセンの水素化の反応速度を研究するための液相として使用されています。
法的情報
Decalin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294772-1L:
294772-6X1L:
294772-BULK:
294772-VAR:
294772-900ML:
294772-2L:
294772-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conformational isomerization of cis-decahydronaphthalene over zeolite catalysts.
Lai WC and Song C.
Catalysis Today, 31(1), 171-181 (1996)
Manuel F Wagenhofer et al.
Science advances, 6(19), eaax5331-eaax5331 (2020-05-20)
Unsupported Ni-Mo sulfides have been hydrothermally synthesized and purified by HCl leaching to remove Ni sulfides. Unblocking of active sites by leaching significantly increases the catalytic activity for dibenzothiophene hydrodesulfurization. The site-specific rates of both direct (hydrogenolytic) and hydrogenative desulfurization
The Densities and Surface Tensions of cis-and trans-Decahydronaphthalene between-30 and 180?1.
Seyer WF and Davenport CH.
Journal of the American Chemical Society, 63(9), 2425-2427 (1941)
Poly (diketopyrrolopyrrole-benzothiadiazole) with Ambipolarity Approaching 100% Equivalency.
Cho S, et al.
Advances in Functional Materials, 21(10), 1910-1916 (2011)
Kinetics of liquid phase cyclohexene hydrogenation on Pd?Al/biomorphic carbon catalysts.
Caza?a F, et al.
Catalysis Today, 249, 127-136 (2015)