蒸気密度
4.76 (vs air)
品質水準
蒸気圧
42 mmHg ( 92 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
482 °F
expl. lim.
0.7-4.9 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10+
InChI Key
NNBZCPXTIHJBJL-AOOOYVTPSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
110469-50G:
110469-VAR:
110469-10G:
110469-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック