Merck
B10102
Sigma-Aldrich
ベンゾ[e]ピレン
98%
別名:
1,2-ベンズピレン, 4,5-ベンズピレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12
CAS番号:
分子量:
252.31
Beilstein:
1911334
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI Key
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この多環芳香族炭化水素には、アセトンにやや溶けやすい性質があります。これは非発癌性のベンゾピレン異性体です。研究では、in vivoおよびin vitroでの曝露後の免疫抑制活性の欠如が報告されています。自然界では、C. elegansの菌株により、3-ベンゾ[e]ピレン硫酸塩、1-ヒドロキシ-3-ベンジ[e]ピレニル硫酸塩およびベゾ[e]ピレン3-O-β-グルコピラノシドに代謝されます。
アプリケーション
DNP-フィコールおよびヒツジ赤血球に対する抗体反応に対するベゾ[e]ピレンの免疫抑制活性の研究に、 ならびに水サンプルから有機化合物を抽出することによる「分散液液マイクロ抽出」技術に使用されています。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B10102-BULK:
B10102-25MG:
B10102-VAR:
B10102-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
コロネン 97%
Sigma-Aldrich
C84801
コロネン
ペリレン sublimed grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
394475
ペリレン
コロネン BCR®, certified reference material
BCR272
コロネン
EPA TCL PAH Mix certified reference material, in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
Supelco
49156
EPA TCL PAH Mix
Mohammad Rezaee et al.
Journal of chromatography. A, 1116(1-2), 1-9 (2006-04-01)
A new microextraction technique termed dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) was developed. DLLME is a very simple and rapid method for extraction and preconcentration of organic compounds from water samples. In this method, the appropriate mixture of extraction solvent (8.0 microL
K L White et al.
Cancer research, 44(8), 3388-3393 (1984-08-01)
The role of metabolic activation of benzo(a)pyrene B(a)P in mediating its suppression of humoral immune responsiveness of the female C57BL/6 X C3H F1 (hereafter called B6C3F1) mouse was addressed in these studies. The model was the in vitro antibody response
Saffar Mansoor et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(5), 2601-2607 (2009-12-05)
To study the inhibitory effects of some agents or drugs (inhibitors) on benzo(e)pyrene (B(e)P)-induced cell death and apoptosis on human retinal pigment epithelial (ARPE-19) cells in vitro. ARPE-19 cells were pretreated with varying concentrations of different classes of inhibitors (calpain
W H Houser et al.
Molecular carcinogenesis, 5(3), 232-237 (1992-01-01)
In the rat, expression of the CYP1A1 gene is closely associated with arylhydrocarbon hydroxylase (AHH) enzyme activity. AHH is an inducile enzyme activity known to play an important role in the bioactivation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to mutagenic and
Silvina Fioressi et al.
Environmental science & technology, 39(10), 3646-3655 (2005-06-16)
The photodegradation of benzo[e]pyrene (BeP), a ubiquitous polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) contaminant, was investigated in solution and adsorbed on surfaces modeling the atmospheric particulate matter to provide fundamental information that could help to clarify its fate in the atmosphere. Diones