Merck
306150
Sigma-Aldrich
フタル酸ジシクロヘキシル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2C6H11)2
CAS番号:
分子量:
330.42
Beilstein:
1889288
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
11.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.1 mmHg ( 150 °C)
アッセイ
99%
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChI Key
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フタル酸ジシクロヘキシル (DCHP)は、プラスチックおよび包装産業において可塑剤として主に使用されています。
アプリケーション
多層カーボンナノチューブで修飾した(MWCNT)DCHPは、バイオセンサに基づいた適用において、スクリーン印刷電極を機能的にするよう使用可能です。ハイブリッドQオービトラップ質量分析計(UHPLC-HRMS)に連結された超高速液体クロマトグラフィーによって水系基質においてフタル酸ジシクロヘキシルの決定の参照基準としても使用されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 - 374.0 °F
引火点(℃)
180 - 190 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306150-BULK:
306150-VAR:
306150-1KG:
306150-250G:
306150-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeted quantification and untargeted screening of alkylphenols, bisphenol A and phthalates in aquatic matrices using ultra-high-performance liquid chromatography coupled to hybrid Q-Orbitrap mass spectrometry.
Huysman S, et al.
Analytica Chimica Acta, 801, 185-191 (2018)
Electrochemical acetylcholinesterase biosensor based on multi-walled carbon nanotubes/dicyclohexyl phthalate modified screen-printed electrode for detection of chlorpyrifos.
Chen D, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 801, 185-191 (2017)
Double imprinted photoresponsive polymer for simultaneous detection of phthalate esters in plastics.
Gong C, et al.
European Polymer Journal, 108, 295-303 (2018)
Anne-Marie Saillenfait et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(6), 510-521 (2009-04-25)
The objective of this study was to evaluate the developmental toxic potential of di-n-hexyl phthalate (DnHP) and dicyclohexyl phthalate (DCHP) in rats. Pregnant Sprague-Dawley rats were exposed to DnHP or DCHP at doses of 0 (olive oil), 250, 500 and
M Nakai et al.
Biochemical and biophysical research communications, 254(2), 311-314 (1999-01-27)
Dialkyl phthalates have been suggested to function as xenoestrogen. To explore the structural essentials, a series of ring and alkyl-chain isomers of dialkyl phthalates C6H4(COOCnHm)2 were examined for their ability to displace [3H]17beta-estradiol in the recombinant human estrogen receptor expressed