Merck
M75209
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-プロピル-1,3-プロパンジオール
98%
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)ペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1734432
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
230 °C/753 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M75209-25G:
M75209-100G:
M75209-BULK:
M75209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)