安全性情報
8.00097
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipate
for synthesis
別名:
Dimethyl adipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OOC(CH2)4COOCH3
CAS番号:
分子量:
174.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
211-020-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.06 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
360 °C
有効性
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.81-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
215-225 °C/1013 hPa
mp
8-11 °C
転移温度
flash point 107 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.063
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3