アッセイ
≥95%
自己発火温度
680 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
72849-VAR:
72849-100MG:
72849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)