Merck
72845
Supelco
グルタル酸ジメチル
analytical standard
別名:
グルタル酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCO(CH2)3COOCH3
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1771444
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
72845-BULK:
72845-VAR:
72845-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)