蒸気密度
3.04 (vs air)
蒸気圧
0.43 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
824 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 液液抽出(LLE)後に4つの短鎖脂肪酸—ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸と細菌培養サンプル中の乳酸を測定するための、紫外線検出と組み合わせた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法の開発と検証
- 屈折率検出器を備えたHPLCとガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による、テンジャン(韓国の伝統的味噌)18サンプルに含まれる10種類の揮発性/不揮発性有機酸の同時分析
- ダイオードアレイ検出器(DAD)と組み合わせた逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)およびキャピラリー電気泳動(CE)による、キャッサバデンプン廃水サンプルに含まれる酪酸、乳酸、酢酸、およびプロピオン酸の測定
- ガスクロマトグラフィー法/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による、マウス結腸内容物の生体サンプルに含まれる6つの短鎖脂肪酸—酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、イソ吉草酸の複数残留分析
- 小児尿サンプルに含まれる8つの短鎖脂肪酸のガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)による定量のための、ポリピロールナノファイバーを用いた充填ファイバー固相抽出(PFSPE)
- 水蒸気蒸留と滴下抽出の併用により抽出したナツメ抽出物サンプルに含まれる76種類の揮発性化合物の、ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)による複数残留分析
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19215-5ML:
19215-BULK:
19215-VAR:
19215-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック