Merck
422053
Sigma-Aldrich
DBE二塩基酸エステル
別名:
DBE, 二塩基酸エステル混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=2,3,4)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
698 °F
expl. lim.
8 %
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
196-225 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCC(=O)OC.COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4.C6H10O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3
InChI Key
QYMFNZIUDRQRSA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 熱誘発技術による、完全なポリ乳酸ステレオコンプレックスの高分子量体の良性製造:本研究では、溶媒として DBE 二塩基酸エステルを使用して、高分子量ポリ乳酸ステレオコンプレックスの良性製造を調査しています。ポリマー生産における高い純度と性能を維持する、環境にやさしい溶媒代替品の開発に重点が置かれています(Chang et al., 2018)。
  • ラット鼻外植片における二塩基酸エステル(DBE)の毒性に関する顕微鏡および超微細構造評価:この研究では、ラットの鼻組織における DBE 二塩基酸エステルの毒性を調査し、医療機器製造における溶剤の相互作用を理解することの重要性と、安全性と有効性への影響を強調しています(Trela et al., 1992)。
その他情報
グルタル酸ジメチル、コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチルの混合物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422053-VAR:
422053-1KG:
422053-1L:
422053-BULK:
422053-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)