Merck
240559
Sigma-Aldrich
1,4-ブタンジオール
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
1,4-ブチレングリコール, テトラメチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1633445
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
自己発火温度
698 °F
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-Butanediol is an industrial solvent that is mainly used in the preparation of important polymers such as polyurethanes and polybutylene terephthalate (PET).
アプリケーション
1,4-Butanediol may be used in the preparation of 3-buten-1-ol and tetrahydrofuran via dehydration. It may also be used as a reducing agent for carbonyl compounds to form the corresponding alcohols via transfer hydrogenation reaction.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
273.2 °F - closed cup
引火点(℃)
134 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
240559-100ML:
240559-VAR:
240559-100G:
240559-2G:
240559-2ML:
240559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetics and mechanism of tetrahydrofuran synthesis via 1, 4-butanediol dehydration in high-temperature water
Hunter SE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(16), 6229-6239 (2006)
Dehydration of 1,4-butanediol into 3-buten-1-ol catalyzed by ceria.
Sato S, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 397-400 (2004)
Reduction of aldehydes and ketones by transfer hydrogenation with 1, 4-butanediol.
Maytum HC, et al.
Organic Letters, 9(21), 4387-4389 (2007)
New diol processes: 1, 3-propanediol and 1, 4-butanediol
Haas T, et al.
Applied Catalysis A: General, 280(1), 83-88 (2005)
Anders Hamberg et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(80), 10013-10015 (2012-09-05)
The enzyme Candida antarctica lipase B was subjected to site directed mutagenesis suggested by molecular modelling. The selectivity for the enzyme increased towards a range of diols over their corresponding monoesters as an effect of the mutations.