蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
385 °C
有効性
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.95-18.3 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
動粘度
83.2 cSt(20 °C)
bp
228 °C/1013 hPa
mp
19.5-20.0 °C
転移温度
flash point 115 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Non-Isocyanate Route Synthesis of Polyester Polyureas: Investigation into the synthesis of polyester polyureas through a non-isocyanate route using 1,4-Butanediol, focusing on developing polymers with combined properties for industrial and environmental applications (Zheng L et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
273.2 °F - closed cup
引火点(℃)
134 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体