安全性情報
8.16113
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
(stabilised) for synthesis
別名:
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Isocyanuric acid triallyl ester, Triallyl isocyanurate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N3O3
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
213-834-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3.5 hPa ( 143 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
有効性
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
2480 mg/kg LD50, skin (Rat)
動粘度
78.2 cSt(30 °C)
bp
150 °C/5.3 hPa
mp
25 °C
転移温度
flash point 160 °C
溶解性
3.7 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI Key
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.162
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.1 °F - closed cup
引火点(℃)
159.5 °C - closed cup