Merck
426393
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-3-ethylcarbodiimide
99%
別名:
N-(エチルカルボンイミドイル)-2-メチル-2-プロパンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CN=C=NC2H5
CAS番号:
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
SMILES記法
CCN=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-5-8-6-9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
AXTNYCDVWRSOCU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • アミンのグアニル化
  • 窒化薄膜のCVDのためのタンタルジメチルアミドジアミダトおよびグアニジナト錯体の合成
  • HfO2膜のチタンアミジナートグアニジナートアルキルアミド錯体前駆体の調製
  • ケテン環化付加
  • 触媒前駆体として2族元素アミドを使用するカルボジイミドのヒドロアミノ化
  • 熱安定性、蒸気圧、気化速度、および熱分解の特性に関する研究のためのコバルトアミジナト誘導体錯体の合成
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
426393-VAR:
426393-BULK:
426393-5G:
426393-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)