安全性情報
8.03649
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
別名:
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
211-743-7
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-Diisopropylcarbodiimide, for synthesis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
bp
145-148 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 33 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI Key
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N′-Diisopropylcarbodiimide(DIC) is a liquid carbodiimide that contains the functional group RN=C=NR. It is soluble in most organic solvents. DIC is used as a coupling agent in peptide synthesis.
アプリケーション
  • Synthesis, structure and reactivity study of magnesium amidinato complexes derived from carbodiimides and N, N′-bis (2, 6-diisopropylphenyl)-1, 4-diaza …: This study involved the preparation of magnesium amidinato complexes using N,N′-Diisopropylcarbodiimide, exploring their structural and reactive properties in various chemical transformations (S Anga, J Bhattacharjee, A Harinath, TK Panda, 2015).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
A solvent-reagent selection guide for Steglich-type esterification of carboxylic acids
Jordan A, et al.
Green Chemistry, 23(17), 6405-6413 (2021)
Diisopropylcarbodiimide
Verma A
Synlett, 23(07), 1099-1100 (2012)