グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.346 (lit.)
n20/D 1.346
bp
121-122 °C (lit.)
密度
1.547 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
InChI Key
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
It is a derivatization agent in GC-MS technique used as an alternative to trifluoroacetyl anhydride (TFAA) for trifluoroacylating primary and secondary amines, and the hydroxyl group under mild non-acidic conditions.
Reagent for introducing trifluoroacetyl group. Suitable for the derivatization of alcohols, amines, amino acids, carbohydrates(mono-,di-,tri- and tetrasaccharides, carboxylic acids, hydroxyamines, 3-hydroxy-1-nitrosopyrrolidine, indolalkylamine, phenolalkylamines, pyridoxal (and other B6 vitamers), and thiols.
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65943-1ML:
65943-BULK:
65943-5ML:
65943-INTR:
65943-25ML:
65943-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック