Merck
200174
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-メトキシナフタレン
97%
別名:
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, 2-Methoxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-2-bromonaphthalene, 6-Methoxynaphth-2-yl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC10H6OCH3
CAS番号:
分子量:
237.09
Beilstein:
2043874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
106-109 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI Key
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromo-6-methoxynaphthalene was used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
200174-BULK:
200174-VAR:
200174-1G:
200174-50G:
200174-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of Au?Ag?Pd trimetallic nanoparticles and their application as catalysts.
Tsai SH, et al.
J. Mater. Sci., 13(5), 978-980 (2003)