Merck
07503
Supelco
2-ブロモ-6-メトキシナフタレン
pharmaceutical impurity standard
別名:
Naproxen Impurity N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC10H6OCH3
CAS番号:
分子量:
237.09
Beilstein:
2043874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
naproxen
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
mp
106-109 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI Key
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07503-50MG:
07503-VAR:
07503-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)