Merck
80816
Supelco
(2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
別名:
Naproxen Impurity B, (αS)-5-Chloro-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Chloronaproxen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13ClO3
CAS番号:
分子量:
264.70
Beilstein:
5278973
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
naproxen
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Cl)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChI Key
RVVAYDHIVLCPBC-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80816-50MG:
80816-VAR:
80816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)