Merck
D6392
Sigma-Aldrich
P1,P5-ジ(アデノシン-5')五リン酸 三リチウム塩
≥95%, powder
別名:
A(5′)P5(5′)A 三リチウム塩, ジアデノシン五リン酸 三リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26Li3N10O22P5
CAS番号:
分子量:
934.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.3Li/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;/q;3*+1/p-3/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;/m1.../s1
InChI Key
BFBDFBHROZLGEG-JJCYRVQFSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
P1,P5-ジ(アデノシン-5′)五リン酸三リチウム塩は、アデニル酸キナーゼ阻害剤として、また筋肉線維の処理に使用するAMPPNP添加前厳密溶液の成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
血小板、クロム親和細胞、および、神経細胞の分泌顆粒に貯蔵されているジアデノシンポリリン酸。細胞外空間へ放出された後、多くの標的組織で様々な生理活性に影響を及ぼしています。神経系では、種々のプリン作動性受容体を介して作用します。in vitroでは5'-ヌクレオチダーゼも活性化して、アデノシンキナーゼ活性を阻害します。Ap5Aは、血漿中の可溶性酵素、および、血管内皮細胞や平滑筋細胞などの多数の細胞の膜結合細胞外酵素によって代謝されます。心筋では、pM~nMの濃度でリアノジン受容体(RyR2)のゲート開口確率が有意に増加し、受容体からの解離が遅いために長時間作用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6392-2MG:
D6392-50MG:
D6392-25MG:
D6392-10MG:
D6392-VAR:
D6392-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Behavior of N-phenylmaleimide-and p-phenylenedimaleimide-reacted muscle crossbridge heads
Li WX and Schoenberg M
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1367(1-3), 127-133 (1998)
Effect of adenosine triphosphate analogues on skeletal muscle fibers in rigor
Schoenberg M
Biophysical Journal, 56(1), 33-41 (1989)
Mitochondrial diagnostics: a multiplexed assay platform for comprehensive assessment of mitochondrial energy fluxes
Fisher-Wellman KH, et al.
Testing, 24(13), 3593-3606 (2018)