Merck
N0250000
ナプロキセン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(S)-(+)-2-(6-メトキシ-2-ナフチル)プロピオン酸, (S)-(+)-6-メトキシ-α-メチル-2-ナフタレン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
230.26
Beilstein:
3591068
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naproxen
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Naproxen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
非選択的なシクロオキシゲナーゼ(COX-1およびCOX-2)阻害剤です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
N0250000-1EA:
N0250000:
N0250000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
D Haupt et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 25(4), 273-284 (1992-12-01)
A column-switching system for fast determination of (R)- and (S)-naproxen in liver microsomes has been developed. The centrifuged sample was injected directly onto a pre-column with octadecylcoated silica. The retained analytes were then directed to an alpha 1-AGP column using
Jiayang Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(2), 542-545 (2012-11-10)
As systemically used therapeutics for treating acute or chronic pains or inflammations, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) also associate with the adverse gastrointestinal and renal effects and cardiovascular risks. Thus, it is beneficial to develop topical gels that selectively inhibit cyclooxygenase-2
Jenny-Maria Brozinski et al.
Environmental science & technology, 47(1), 342-348 (2012-11-29)
Pharmaceutical residues are ubiquitous in rivers, lakes, and at coastal waters affected by discharges from municipal wastewater treatment plants. In this study, the presence of 17 different pharmaceuticals and six different phase I metabolites was determined in the bile of
Dong Qing Zhang et al.
Chemosphere, 91(1), 14-21 (2012-12-27)
Scirpus validus was grown hydroponically and exposed to the pharmaceuticals, carbamazepine and naproxen at concentrations of 0.5-2.0 mg L(-1) for an exposure duration of up to 21 d. By the end of experiment, carbamazepine elimination from the nutrient solution reached
Michela Campolo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(11), 4489-4499 (2013-08-01)
Spinal cord trauma causes loss of motor function that is in part due to the ensuing inflammatory response. Hydrogen sulfide (H2S) is a potent, endogenous anti-inflammatory and neuroprotective substance that has been explored for use in the design of novel