Merck
07499
Supelco
2-メトキシナフタレン
pharmaceutical impurity standard
別名:
メチル 2-ナフチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7OCH3
CAS番号:
分子量:
158.20
Beilstein:
1859408
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
naproxen
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble (completely)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI Key
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
07499-VAR:
07499-BULK:
07499-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)