PHR2518
(R)-(−)-6-メトキシ-α-メチル-2-ナフタレン酢酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2R)-2-(6-METHOXYNAPHTHALEN-2-YL)PROPANOIC ACID, Naproxen Impurity G (EP), (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1457436
APIファミリー
naproxen
包装
pkg of 100 mg
mp
156-158 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI Key
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2518-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)