PHR2517
Naproxen Related Compound K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, α-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, (±)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, 1-[6-Methoxy-2-naphthyl]hydroxyethane, 2-(1-Hydroxyethyl)-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1457414
APIファミリー
naproxen
形状
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
InChI Key
OUVJWFRUESFCCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2517-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)