Merck
79584
Supelco
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
別名:
Naproxen impurity J (PhEur), Ethylnerolin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14O
CAS番号:
分子量:
186.25
Beilstein:
1862960
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
naproxen
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI Key
HTNFZFBCAOZBRK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
79584-50MG:
79584-VAR:
79584-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)