アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
不純物
≤1.0% water
mp
307-312 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChI Key
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
アプリケーション
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11585-5G-F:
11585-VAR-F:
11585-BULK-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)