Merck
375705
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
95%
別名:
2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
175.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
mp
38-42 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline belongs to the trifluoromethylbenzene series.
Improved synthesis of 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline has been reported.
アプリケーション
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in the synthesis of an analgesic compound, flunixin, via reaction with 2-chloronicotinate in ethylene glycol.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
205.0 °F - closed cup
引火点(℃)
96.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
375705-5G:
375705-1G:
375705-BULK:
375705-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved Process for the Preparation of 2 Methyl-3-trifluoromethylaniline: A Versatile Intermediate for Flunixin Synthesis.
Jaouhari R and Quinn P.
ChemInform, 26(3) (1995)