product name
Ion exchanger Amberlite™ IRA-67, suitable for ion chromatography
形状
beads
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
マトリックス
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
Carboxymethyl
粒径
300-1180 μm
分離法
reversed phase
保管温度
15-25°C
詳細
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
アナリシスノート
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg