Merck
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
別名:
strong cation exchange resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
AmberLite FPA66 Anion Exchange Resin free base,
フォーム
beads
品質水準
パラメーター
60 °C OH- form max. temp.
湿度
40-46%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
マトリックス活性基
polyamine functional group
粒径
300-1200 μm
50-125 mesh
使用pH
0-7
キャパシティ
1.35 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Specifications:
アプリケーション
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
Weakly basic anion exchange resin for deashing and mixed bed polishing of high fructose corn syrups. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436674-1FT3:
436674-250G:
436674-1KG:
436674-VAR:
436674-CH:
436674-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)