製品名
Carbotrap®吸着剤, matrix Carbotrap® C, 20-40 mesh, bottle of 10 g
製品種目
Carbotrap®
品質水準
フォーム
granular
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
Carbotrap® C
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-40 mesh
ポアサイズ
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
密度
~0.70 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
黒鉛化カーボンブラック(GCB)には無孔質と多孔質の両方があります。黒鉛化プロセスにより優れた吸着性と脱離性(必要な場合)を持つ高純度表面が得られます。表面相互作用はロンドン分散力にのみ依存します。この粒子の性質や特徴は以下のとおりです:
一般にGCB吸着剤は、炭素分子ふるい(CMS)吸着剤と比べて低い相対吸着強度、球状黒鉛化ポリマー炭素(SGPC)吸着剤とほぼ同じ相対吸着強度を発揮します。弊社のCarbotrap製品はGCB吸着剤の一種です。
弊社の特殊炭素吸着剤に関する詳細情報については、こちらをご覧ください:sigma-aldrich.com/carbon
- 顆粒状
- 砕けやすい
- C3~C20以上のn-アルカンに対する分析物サイズの分子に使用
- 疎水性(高湿度環境での使用が可能)
一般にGCB吸着剤は、炭素分子ふるい(CMS)吸着剤と比べて低い相対吸着強度、球状黒鉛化ポリマー炭素(SGPC)吸着剤とほぼ同じ相対吸着強度を発揮します。弊社のCarbotrap製品はGCB吸着剤の一種です。
- 粒子は20/40メッシュです
- このように大きな粒子により、過度に圧力を低下させず高い流速を実現できます。
弊社の特殊炭素吸着剤に関する詳細情報については、こちらをご覧ください:sigma-aldrich.com/carbon
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20309-BULK:
20309-VAR:
20309:4548173930183
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of adsorbents for sampling and quantitative analysis of microbial volatiles using thermal desorption-gas chromatography.
Sunesson A, et al.
Journal of Chromatography A, 699 (1), 203-214 (1995)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
S Ghittori et al.
Giornale italiano di medicina del lavoro, 10(4-5), 201-205 (1988-07-01)
A laboratory study, using generated atmosphere containing 0.14/23.3 mg/m3 of Benzene, was conducted to adapt an existing industrial hygiene monitoring method for measuring low concentrations of Benzene. This method was developed to determine concentrations of Benzene in the ambient air
S Ghittori et al.
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.