certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 525
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
500 μg/mL each component in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
EPA 525 PAH Mix Aは、認証標準物質(CRM)としてアセナフチレン、アントラセン、ベンズ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、ベンゾ[k]フルオランテン、ベンゾ[ghi]ペリレン、ベンゾ[a]ピレン、クリセン、ジベンズ[a,h]アントラセン、フッ素、インデノ[1,2,3-cd]ピレン、フェナントレン、およびピレンを含む多成分溶液です。
汎用的な有機物の抽出と定量に使用されます。
汎用的な有機物の抽出と定量に使用されます。
アプリケーション
EPA 525 PAH Mix Standard Aは、ガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)により、樹皮の多環芳香族炭化水素(PAH)、微粒子状物質、ガス状サンプル、エアロゾル、およびPorcellio scaber Latr. (等脚類)を定量するためのCRMとして使用されます。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
Acenaphthylene
Anthracene
Benz[a]anthracene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[ghi]perylene
Benzo[a]pyrene
Chrysene
Dibenz[a,h]anthracene
Fluorene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Phenanthrene
Pyrene
すべて表示 (13)
シグナルワード
Danger
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48953-U:4548173223988
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polycyclic aromatic hydrocarbons in tree barks, gaseous and particulate phase samples collected near an industrial complex in Sao Paulo (Brazil)
Chemosphere, 237(3), 124499-124499 (2019)
The effect of soil pollution with petroleum-derived substances on Porcellio scaber Latr.(Crustacea, Isopoda)
Environmental Monitoring and Assessment, 191(1), 38-38 (2019)
Biomass burning in the Amazon region: Aerosol source apportionment and associated health risk assessment
Atmospheric Environment, 120(3), 277-285 (2015)
Organic compounds in particulate and gaseous phase collected in the neighbourhood of an industrial complex in S?o Paulo (Brazil)
Air quality, atmosphere, & health, 11(3), 271-283 (2018)
Chemosphere, 231, 518-527 (2019-06-01)
Retene (RET) is the most abundant polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) released upon burning of cellulose, although it is not considered as one of the priority PAHs and is not included for risk assessments by the US Environmental Protection Agency (US-EPA).