安全性情報
SQC017
Supelco
PAH、HPLC
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC SQC-017
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
マトリックス
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. PAHs by HPLC has been used as a certified reference material for the quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in complex mixtures using trapped ion mobility spectrometry coupled to mass spectrometry (TIMS-MS).
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
危険有害性情報
注意書き
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SQC017-40G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fast screening of polycyclic aromatic hydrocarbons using trapped ion mobility spectrometry-mass spectrometry
Castellanos A, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(23), 9328-9332 (2014)